Tisk…
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 622 CZK
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Vzorec: C₉H₂₃N₃
MW: 173.30 g/mol
Bod varu: 198 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014876
CAS číslo: 3030-47-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II