Tisk…
5-Hydroxynicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 705 CZK
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
5-Hydroxynicotinic acid 97%
5-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod tání: 300…304 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129117
CAS číslo: 27828-71-3