Tisk…
3-Vinylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 1290 CZK
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
Bod tání: 91…95 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00157038
CAS číslo: 28447-20-3