Tisk…
cis-2-Butene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55640-50G OR55640-250G OR55640-25G OR55640-100G
APOSOR55640-50GEA 0 CZK
APOSOR55640-50G APOSOR55640-250G APOSOR55640-25G APOSOR55640-100G
cis-2-Butene
cis-2-Butene
Vzorec: C₄H₈
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 590-18-1
UN: 1012
ADR: 2.1,