Tisk…
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 1450 CZK
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Vzorec: C₆H₅ClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014731
CAS číslo: 5138-90-9