Tisk…
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 744 CZK
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192666
CAS číslo: 19821-80-8