Tisk…
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55606-1G OR55606-250MG
APOSOR55606-1GEA 6520 CZK
APOSOR55606-1G APOSOR55606-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12828060
CAS číslo: 1056264-74-4