Tisk…
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 1410 CZK
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11007933
CAS číslo: 1082041-90-4