Tisk…
Pyridine-2,5-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isocinchomeronic acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
OR55594-100G
APOSOR55594-100GEA 2820 CZK
APOSOR55594-100G
Pyridine-2,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 242…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006297
CAS číslo: 100-26-5