Tisk…
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 622 CZK
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Vzorec: C₁₆H₂₈N₂
MW: 248,41 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094045
CAS číslo: 67490-21-5