Tisk…
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
OR55592-25G OR55592-100G
APOSOR55592-25GEA 3110 CZK
APOSOR55592-25G APOSOR55592-100G
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059244
CAS číslo: 599-91-7