Tisk…
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 705 CZK
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Bod tání: 25…26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026001
CAS číslo: 17100-65-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III