Tisk…
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55590-100G
APOSOR55590-100GEA 2530 CZK
APOSOR55590-100G
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂O
MW: 188,6546 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01722406
CAS číslo: 2011-48-5