Tisk…
1-tert-Butylimidazole 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55585-25G OR55585-5G
APOSOR55585-25GEA 9960 CZK
APOSOR55585-25G APOSOR55585-5G
1-tert-Butylimidazole 98+%
1-tert-Butylimidazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441219
CAS číslo: 45676-04-8