Tisk…
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 4070 CZK
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Vzorec: C₄H₈BrNO
MW: 166.02 g/mol
Bod varu: 63…65 °C/1mmHg
Hustota: 1.5412 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12026683
CAS číslo: 5468-77-9
UN: 2735
ADR: 8 III