Tisk…
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 622 CZK
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778993
CAS číslo: 89284-52-6