Tisk…
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55564-1G OR55564-5G
APOSOR55564-1GEA 1870 CZK
APOSOR55564-1G APOSOR55564-5G
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553477
CAS číslo: 5672-94-6