Tisk…
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55519-1G OR55519-250MG
APOSOR55519-1GEA 6620 CZK
APOSOR55519-1G APOSOR55519-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247.0461 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031127
CAS číslo: 6943-69-7