Tisk…
Cyclopropane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55510-25G OR55510-5G OR55510-100G
APOSOR55510-25GEA 18150 CZK
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G APOSOR55510-100G
Cyclopropane 99%
Cyclopropane
Vzorec: C₃H₆
MW: 42,08 g/mol
Bod varu: –33 °C
Bod tání: –128 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 75-19-4
UN: 1027
ADR: 2.1,