Tisk…
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid, 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
OR5550-1G OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA 7380 CZK
APOSOR5550-1G APOSOR5550-100MG
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₅BN₂O₄
MW: 286.09
Bod tání: 260…270 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04114578
CAS číslo: 475102-15-9