Tisk…
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5549-1G OR5549-5G
APOSOR5549-1GEA 3610 CZK
APOSOR5549-1G APOSOR5549-5G
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BClO₄
MW: 296.56 g/mol
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659928
CAS číslo: 334018-52-9