Tisk…
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-iodo-2-methylbenzoate
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 622 CZK
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276,0710 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12923250
CAS číslo: 52570-33-9