Tisk…

Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR55475-25G OR55475-5G
APOSOR55475-25GEA 7710 CZK
APOSOR55475-25G APOSOR55475-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198129
CAS číslo: 103440-52-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR