Tisk…
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5547-1G OR5547-5G OR5547-25G
APOSOR5547-1GEA 4070 CZK
APOSOR5547-1G APOSOR5547-5G APOSOR5547-25G
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216499
CAS číslo: 205985-96-2