Tisk…
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Boc-4-Chlorosulphonylpiperidine, 1-BOC-4-PIPERIDINEsulphONYL CHLORIDE, tert-Butyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate, 4-CHLOROsulphONYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC acid TERT-BUTYL ESTER
OR55455-5G
APOSOR55455-5GEA 4960 CZK
APOSOR55455-5G
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 98%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈ClNO₄S
MW: 283,767 g/mol
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861750
CAS číslo: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III