Tisk…

L-Threitol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR55453-1G OR55453-250MG OR55453-5G
APOSOR55453-1GEA 4440 CZK
APOSOR55453-1G APOSOR55453-250MG APOSOR55453-5G
L-Threitol 98%
L-Threitol
Vzorec: C₄H₁₀O₄
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064294
CAS číslo: 2319-57-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR