Tisk…
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55452-5G
APOSOR55452-5GEA 3940 CZK
APOSOR55452-5G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05663983
CAS číslo: 76006-08-1