Tisk…
5-Aminopentan-1-ol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 4270 CZK
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Aminopentan-1-ol, technická kvalita
5-Aminopentan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008237
CAS číslo: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8,III