Tisk…
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 12300 CZK
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Vzorec: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249.07 g/mol
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659853
CAS číslo: 850568-79-5