Tisk…
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-Methyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
OR55409-25G OR55409-5G
APOSOR55409-25GEA 12200 CZK
APOSOR55409-25G APOSOR55409-5G
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
MW: 160.1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066526
CAS číslo: 60456-21-5