Tisk…
Cinnamaldehyd 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
OR55404-100G OR55404-500G
APOSOR55404-100GEA 1450 CZK
APOSOR55404-100G APOSOR55404-500G
Cinnamaldehyd 98%
Cinnamaldehyd
Vzorec: C₉H₈O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007000
CAS číslo: 104-55-2