Tisk…
Diglycolic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 3940 CZK
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Diglycolic acid 98%
Diglycolic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod tání: 140…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004309
CAS číslo: 110-99-6