Tisk…
2'-Aminoacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR55399-100G OR55399-1KG OR55399-500G
APOSOR55399-100GEA 1120 CZK
APOSOR55399-100G APOSOR55399-1KG APOSOR55399-500G
2'-Aminoacetophenone 95%
2'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007717
CAS číslo: 551-93-9