Tisk…
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Acetamido-2-nitro)benzeneboronicacid
OR5539-1G OR5539-5G OR5539-10G
APOSOR5539-1GEA 4070 CZK
APOSOR5539-1G APOSOR5539-5G APOSOR5539-10G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BN₂O₅
MW: 223.9800 g/mol
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659829
CAS číslo: 78887-36-2