Tisk…
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5536-1G OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA 8140 CZK
APOSOR5536-1G APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, technická kvalita
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₄S
Bod tání: 125…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094677
CAS číslo: 22958-99-2
UN: 3261
ADR: 8,III