Tisk…
3,4,5-Trimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 2690 CZK
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Trimethylaniline 98%
3,4,5-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130022
CAS číslo: 1639-31-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III