Di-tert-butyl malonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55346-100G
OR55346-500G
OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA
1950
CZK
APOSOR55346-100G
APOSOR55346-500G
APOSOR55346-25G
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₄ Bod varu: 65…67 °C/1mmHg Hustota: 1,42 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008810 CAS číslo: 541-16-2 |