Tisk…
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine, meso-Tetra(4-pyridyl)porphine
OR55340-100MG OR55340-250MG
APOSOR55340-100MGEA 622 CZK
APOSOR55340-100MG APOSOR55340-250MG
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Vzorec: C₄₀H₂₆N₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009626
CAS číslo: 16834-13-2