Tisk…
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 1210 CZK
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Bod tání: 134…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318966
CAS číslo: 89694-48-4