Tisk…
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphine
OR55339-100MG OR55339-250MG
APOSOR55339-100MGEA 5200 CZK
APOSOR55339-100MG APOSOR55339-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Vzorec: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191500
CAS číslo: 37083-37-7