Tisk…
1,3-Dihydroxynaftalen 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55332-1G OR55332-25G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 1040 CZK
APOSOR55332-1G APOSOR55332-25G APOSOR55332-5G
1,3-Dihydroxynaftalen 99%
1,3-Dihydroxynaftalen
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003965
CAS číslo: 132-86-5