Tisk…
Quinoline-N-oxide hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55323-25G OR55323-5G
APOSOR55323-25GEA 8300 CZK
APOSOR55323-25G APOSOR55323-5G
Quinoline-N-oxide hydrate
Quinoline-N-oxide hydrate
Vzorec: C₉H₇NO·xH₂O
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149472
CAS číslo: 64201-64-5