Tisk…
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 2780 CZK
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BClO₄
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659875
CAS číslo: 850568-11-5