Tisk…
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 3740 CZK
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,94 g/mol
Bod tání: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00795598
CAS číslo: 49764-63-8