1-Bromo-2-butyne 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5530-25G
OR5530-5G
OR5530-100G
APOSOR5530-25GEA
910
CZK
APOSOR5530-25G
APOSOR5530-5G
APOSOR5530-100G
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Vzorec:
C₄H₅Br MW: 132,99 g/mol Bod varu: 123…125 °C Hustota: 1,519 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190233 CAS číslo: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...