Tisk…
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55298-10G OR55298-2G
APOSOR55298-10GEA 8300 CZK
APOSOR55298-10G APOSOR55298-2G
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051916
CAS číslo: 5460-08-2