Tisk…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 8370 CZK
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 129…130 °C/10mmHg
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040914
CAS číslo: 1504-58-1