Tisk…
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan
OR55286-5G
APOSOR55286-5GEA 870 CZK
APOSOR55286-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Vzorec: C₁₈H₁₁BrO
MW: 323,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441306
CAS číslo: 955959-84-9