1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR55282-100G
APOSOR55282-100GEA
3150
CZK
APOSOR55282-100G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₃H₂₃BN₂O₃ MW: 266,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11857753 CAS číslo: 1029716-44-6 |