Tisk…
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 1330 CZK
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
1,4-Dichloro-2-butyne
Vzorec: C₄H₄Cl₂
Bod varu: 165…168 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000981
CAS číslo: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II